Fortfahren mit
05-784R
Anti-IRS1-Antikörper, Klon 58-10C-31, Kaninchen, monoklonal
clone 58-10C-31, from rabbit
Synonym(e):
insulin receptor substrate 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
58-10C-31, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
6
€ 402,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
58-10C-31, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IRS1(3667)
General description
IRS1 (Insulin-Rezeptor-Substrat 1) überträgt Insulinsignale über metabolische und mitogene Signalwege. Es ist sowohl am Serin- als auch Tyrosinrest stark phosphoryliert. Diese phosphorylierten Tyrosine ermöglichen es IRS, als Docking-Protein zu agieren, das an SH2-Domänen von Proteinen wie PI3-Kinase (Phosphatidylinositol 3-Kinase) und GBR2 bindet, was zur Aktivierung führt. Eine Überexpession und Phosphorylierung von Serin wird mit Insulinresistenz und Brustkrebs in Verbindung gebracht.
~ 160 kDa
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von Ratten-IRS1 entspricht.
Application
Forschungskategorie
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Insulin-/Energie-Signalübertragung
Weisen Sie IRS1 mit diesem Anti-IRS1-Antikörper, Klon 58-10C-31, nach, der zur Verwendung in WB und IP validiert ist.
Western-Blot (SNAP ID)-Analyse: 0,1 µg/ml einer früheren Charge wies IRS-1 in 10 µg 3T3/A31-, 3T3; L1-, L6- und MCF7-Zelllysaten nach.
Immunpräzipitations-Analyse: 1 µg einer früheren Charge immunpräzipitierte IRS-1 aus 100 µg MCF7-Zelllysat. Der Pfeil zeigt IRS-1 (~160 kDa). Es besteht eine Kreuzreaktivität des Nachweisantikörpers mit der Schwerkette von Kaninchen-IgG, wie bei ~50 kDa gezeigt.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt den C-Terminus von IRS1.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Kaninchen-IgG-Überstand in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4; 150 mmol/l NaCl) mit 0,05 % Natriumazid und 40 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
3T3/A31-, 3T3/L1-, L6-, MCF7-Zelllysate
Regelmäßig mittels Western Blot an 3T3/A31-, 3T3/L1-, L6- oder MCF7-Zelllysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,1 µg/ml dieses Antikörpers wies IRS-1 in 10 µg 3T3/A31-, 3T3/L1-, L6- oder MCF7-Zelllysaten nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-108505-108605-1087
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
58-10C-31, monoclonal
clone
4.2.2, monoclonal
clone
8.1.2, monoclonal
clone
24.6.2, monoclonal
Gene Information
human ... IRS1(3667)
Gene Information
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
Gene Information
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
Gene Information
bovine ... Irs1(538598)
dog ... Irs1(486148)
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
pig ... Irs1(100512686)
rat ... Irs1(25467)
rhesus monkey ... Irs1(707870)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
pig, canine, human, mouse, rat, monkey, bovine
species reactivity
bovine, pig, canine, monkey, human, rat, mouse
species reactivity
bovine, pig, mouse, monkey, canine, rat, human
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Protein Blotting Survival Handbook: Tips and Tricks
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Kyle D Copps et al.
The Journal of biological chemistry, 291(16), 8602-8617 (2016-02-06)
Constitutive activation of the mammalian target of rapamycin complex 1 and S6 kinase (mTORC1→ S6K) attenuates insulin-stimulated Akt activity in certain tumors in part through "feedback" phosphorylation of the upstream insulin receptor substrate 1 (IRS1). However, the significance of this
Hua Yan et al.
Molecular medicine reports, 15(1), 180-186 (2016-12-03)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a common chronic liver disease, the pathological process of which is complex. Activation of the c‑Jun N‑terminal kinase (JNK) signaling pathway is associated with the mechanism underlying obesity-induced insulin resistance. Furthermore, the JNK signaling
Rongya Tao et al.
Nature medicine, 24(7), 1058-1069 (2018-06-06)
Unsuppressed hepatic glucose production (HGP) contributes substantially to glucose intolerance and diabetes, which can be modeled by the genetic inactivation of hepatic insulin receptor substrate 1 (Irs1) and Irs2 (LDKO mice). We previously showed that glucose intolerance in LDKO mice
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-784R04053252373909