Fortfahren mit
05-714
Anti-Lamin A/C-Antikörper, Klon 14
clone 14, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
14, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
37
€ 506,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1054
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
14, monoclonal
species reactivity
canine, chicken, human, rat, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LMNA(4000)
General description
Zellkern-Lamine bestehen aus Typ-V-Intermediärfaserproteinen. Sie werden häufig als Nukleoskelettproteine bezeichnet und spielen eine Schlüsselrolle bei der Zellkernintegrität, Positionierung von Zellkernporen und der allgemeinen Größe und Form des Zellkerns. Außerdem haben sie mehrere funktionelle Schlüsselrollen bei der Erhaltung und Propagierung der Genomreplikation, -transkription und dem Abbau sowie Wiederaufbau des Zellkerns bei der Zellteilung inne. In-vitro-Studien zeigten, dass Dimere die grundlegenden Baublöcke für Laminstrukturen höherer Ordnung sind und Lamine in geringen Konzentrationen im Nukleoplasma verteilt vorkommen. Bei Menschen liegen zwei Arten von Laminen vor: Lamine vom Typ A (Lamine A und C), die hauptsächlich in differenzierten Zellen vorkommen, und Lamine vom Typ B (Lamine B1 und B2), die in allen nukleierten Zellen vorkommen. Zellkern-Lamine sind an einer Reihe von essenziellen Zellkernfunktionen beteiligt, einschließlich Kernhüllenaufbau und -abbau während der Zellteilung, DNA-Synthese, Transkription und Apoptose. Zellkern-Lamine kolokalisieren mit DNA-Synthesestellen.
~74/65 kDa
Immunogen
Peptid aus humanem Lamin A/C, das den Aminosäuren 398 bis 490 entspricht.
Application
Der Anti-Lamin A/C-Antikörper Klon 14 weist die Konzentration von Lamin A/C nach und wurde für die Verwendung in IC und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
Immunzytochemie:
Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass dieser Antikörper Lamin A/C in humanen Endothelzellen nachweist.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Lamin A, Molekülmasse ~74 kDa, und Lamin C, Molekülmasse ~65 kDa.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 50 % Lagerpuffer (20 mmol/l Natriumphosphat, pH-Wert 7,5, 0,15 mmol/l NaCl, 1 mg/ml BSA, 0,09 % Natriumazid) und 50 % Glycerin. Bei -20 °C aufbewahren.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von A431-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen Lamin A/C in 20 μg RIPA-Lysaten aus A431-Zellen nach.
Other Notes
Ersetzt: MABE481
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABT330SAB5700618SAB4200420
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
species reactivity
canine, chicken, human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
14, monoclonal
clone
4A4-A4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
4A4, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Gene Information
human ... LMNA(4000)
Gene Information
human ... LMNA(4000)
Gene Information
human ... LMNA(4000)
Gene Information
human ... LMNA(4000)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rebecca P Hughey et al.
The Journal of biological chemistry, 279(47), 48491-48494 (2004-10-07)
The epithelial Na+ channel (ENaC) is assembled in the endoplasmic reticulum from three structurally related subunits (alpha, beta, and gamma). Channel maturation within the biosynthetic pathway involves cleavage of the alpha and gamma subunits by furin and processing of N-linked
T Sullivan et al.
The Journal of cell biology, 147(5), 913-920 (1999-12-01)
The nuclear lamina is a protein meshwork lining the nucleoplasmic face of the inner nuclear membrane and represents an important determinant of interphase nuclear architecture. Its major components are the A- and B-type lamins. Whereas B-type lamins are found in
Angelika Oehmig et al.
BMC genomics, 9, 441-441 (2008-09-26)
The identification of novel drug targets by assessing gene functions is most conveniently achieved by high-throughput loss-of-function RNA interference screening. There is a growing need to employ primary cells in such screenings, since they reflect the physiological situation more closely
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-71404053252320590