Fortfahren mit
05-645
Anti-Phospho-HSP27(Ser78)-Antikörper, Klon JBW502
clone JBW502, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
JBW502, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
6
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
JBW502, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer78)
Gene Information
human ... HSPB2(3316)
General description
27 kDa
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 73–83 von humanem HSP27 mit zwecks Konjugation hinzugefügtem C-terminalem Cystein (YSRAL[pS]RQLSS-C) entspricht
Application
Der Anti-Phospho-HSP27(Ser78)-Antikörper (Klon JBW502) ist ein Antikörper gegen Phospho-HSP27 (Ser78) für die Verwendung in WB.
Forschungskategorie
Proteintransport
Forschungsunterkategorie
Chaperone
Biochem/physiol Actions
phosphoryliertes HSP27 (Ser78)
Physical form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an phosphoryliertem HSP27 in 20 mg eines Zelllysats aus MCF-7-Zellen beurteilt, die bei 42 °C 30 Minuten lang erhitzt, bei 37 °C weitere 16 Stunden lang kultiviert und anschließend mit 200 mmol/l Arsenit 30 Minuten lang stimuliert wurden
Other Notes
Ersetzt: 04-447
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-67305-63605-636-I
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human, rat, mouse
clone
JBW502, monoclonal
clone
BK102, monoclonal
clone
JBW301, monoclonal
clone
JBW301, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P04792
UniProt accession no.
P11497
UniProt accession no.
P16104
UniProt accession no.
P16104
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Heat shock protein 27 association with the I kappa B kinase complex regulates tumor necrosis factor alpha-induced NF-kappa B activation.
Park, KJ; Gaynor, RB; Kwak, YT
The Journal of Biological Chemistry null
Phosphorylation of Ser78 of Hsp27 correlated with HER-2/neu status and lymph node positivity in breast cancer.
Zhang, D; Wong, LL; Koay, ES
Molecular Cancer null
Eugene Chang et al.
Blood, 117(8), 2527-2537 (2010-12-07)
Actin filament remodeling regulates several endothelial cell (EC) processes such as contraction, migration, adhesion, and shape determination. Mitogen-activated protein kinase (MAPK)-activated protein kinase 2 (MK2)-mediated phosphorylation of heat-shock protein 27 kDa (HSP27) promotes actin filament remodeling, but little is known
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-64504053252730306