Fortfahren mit
05-637
Anti-BMI-1-Antikörper, Klon F6
clone F6, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Polycomb group RING finger protein 4, RING finger protein 51
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
F6, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
118
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
F6, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse, rabbit
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BMI1(648)
General description
40-44 kDa
Das BMI-1-Protein ist ein Mitglied der Polycomb-Gruppe (PcG). PcG-Proteine bilden Multiproteinkomplexe, die als Transkriptionsunterdrücker dienen.
Mehrere Beweisketten implizieren BMI-1 an der Tumorgenese. Erstens kooperiert Bmi1 mit c-Myc bei der Erzeugung von Lymphomen in doppeltransgenen Mäusen. Zweitens blockiert Bmi1 die Seneszenz und macht Mäuseembryofibroblasten unsterblich, humane Fibroblasten allerdings nicht, und in Kombination mit aktiviertem H-ras-Gen führt es zu neoplastischen Transformationen. Drittens ist das BMI1-Gen bei bestimmten Mantellzelllymphomen amplifiziert und wird in einer Teilmenge von nichtkleinzelligem Lungenkrebs, Kolorektalkarzinomen, multiplen Myelomen und Medullablastomen überexprimiert, jedoch nicht in Glioblastomen. Viertens erfordert die Transformation von humanem hämatopoetischen Vorläuferzellen durch das onkogene Fusionsprotein E2a-Pbx1 BMI1. Basierend auf einer Liste von Genen, die in einem Mausmodell von metastasierendem Prostatakrebs bei einem genetischen Wild-Typ-Hintergrund und einem mit Bmi1-Mangel wurde kürzlich eine Gensignatur identifiziert, die das Ansprechen auf eine Behandlung und das Überleben bei verschiedenen Krebsarten vorhersagen kann.
Immunogen
Mit rekombinantem BMI-1-Protein immunisiert, das den Resten 1–202 von Maus-BMI-1 entspricht.
Application
Der Anti-BMI-1-Antikörper Klon F6 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von BMI-1, auch bekannt als Polycomb Gruppe RING finger protein 4, RING finger protein 51, und wurde in ICC, IP und WB validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Chromatin-Biologie
Biochem/physiol Actions
Erkennt BMI-1 (Triplett).
Physical form
Format: Aufgereinigt
Immunaffinitätsgereinigtes Immunglobulin in über Protein A aufgereinigtem Immunglobulin in 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,4.
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
U2OS-Ganzzelllysat, K-562-Zellkernextrakt, 0–4 Std.-Embryos oder 12–24 Std.-Embryos.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von U2OS-Zellen beurteilt.
Other Notes
Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-637-AF48805-132105-637-AF647
species reactivity
rat, human, mouse, rabbit
species reactivity
human, monkey
species reactivity
human
species reactivity
human, monkey
clone
F6, monoclonal
clone
F6, monoclonal
clone
AF27, monoclonal
clone
F6, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 647
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... BMI1(648)
Gene Information
human ... BMI1(648)
Gene Information
human ... BMI1(648)
Gene Information
human ... BMI1(648)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elisa Cesarini et al.
The Journal of cell biology, 211(3), 533-551 (2015-11-11)
Beyond its role in providing structure to the nuclear envelope, lamin A/C is involved in transcriptional regulation. However, its cross talk with epigenetic factors--and how this cross talk influences physiological processes--is still unexplored. Key epigenetic regulators of development and differentiation
Polycomb-group complex 1 acts as an E3 ubiquitin ligase for Geminin to sustain hematopoietic stem cell activity.
Motoaki Ohtsubo,
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Bmi-1 is a novel molecular marker of nasopharyngeal carcinoma progression and immortalizes primary human nasopharyngeal epithelial cells
Song, Li-Bing, et al
Cancer Research, 66, 6225-6232 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-637-25UG04054839342400