Fortfahren mit
05-615-I
Anti-SUV39H1 Antibody, clone MG44
clone MG44
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 345,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
MG44, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
clone
MG44, monoclonal
Quality Level
form
liquid
isotype
IgG
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
MBP-tagged full-length recombinant human Histone-lysine N-methyltransferase SUV39H1.
Biochem/physiol Actions
Clone MG44 is a mouse monoclonal antibody that detects Histone-lysine N-methyltransferase SUV39H1.
Preparation Note
0.5 mg/mL. Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.
Stable for 1 year at +2°C to +8°C from date of receipt.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB2109070SAB1300751S8316
clone
MG44, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
44.1, monoclonal
isotype
IgG
isotype
-
isotype
-
isotype
IgG1
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-615-I-25UL04061841878308
05-615-I-100UL04061841878292