Fortfahren mit
05-588
Anti-HET/SAF-B-Antikörper, Klon 6F7
clone 6F7, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 372,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6F7, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
9
€ 372,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2171
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6F7, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SAFB(6294)
General description
130 kDa
Immunogen
Peptid, das den Resten 345–357 von humanem HET/SAF-B entspricht
Application
Der Anti-HET/SAF-B-Antikörper Klon 6F7 ist ein hochwertiger monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von HET/SAF-B und wurde in IP, WB, ICC und IHC validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Biochem/physiol Actions
HET/SAF-B
Physical form
0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Preparation Note
2 Jahre bei -20 °C
Analysis Note
Regelmäßig mittels Immunblot an Ganzzellextrakten oder RIPA-Lysaten von MCF-7-Zellen beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-486MABC1176MABS1990M
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, hamster, porcine, human, chicken, monkey, rabbit
clone
6F7, monoclonal
clone
1F7, monoclonal
clone
monoclonal
clone
7F7, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... SAFB(6294)
Gene Information
human ... FADD(8772)
mouse ... Fadd(14082)
Gene Information
human ... BAX(581)
Gene Information
human ... RHOB(388)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-58804053252477188