Fortfahren mit
05-480
Anti-Eck/EphA2-Antikörper, Klon D7
clone D7, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
EPH receptor A2, Epithelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor ECK, ephrin receptor EphA2, epithelial cell receptor protein tyrosine kinase, protein tyrosine kinase, receptor protein tyrosine kinase regulated by p53 and E2F-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
D7, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB, activity assay
Citations:
54
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1181
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
D7, monoclonal
species reactivity
mouse, canine, human, rat, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Epha2(512798)
human ... EPHA2(1969)
General description
140 kDa
EPH und EPH-ähnliche Rezeptoren sind an der Vermittlung von Entwicklungsereignissen beteiligt, insbesondere im Nervensystem. Rezeptoren der EPH-Unterfamilie weisen in der Regel eine einzelne Kinasedomäne und eine extrazelluläre Region auf, die eine Cys-reiche Domäne und zwei Fibronektin-Typ III-Repeats enthält. Die Ephrin-Rezeptoren sind auf der Grundlage der Ähnlichkeit ihrer extrazellulären Domänesequenzen und ihrer Affinität für die Bindung von Ephrin-A- und Ephrin-B-Liganden in zwei Gruppen unterteilt.
Proteinkinasen sind Enzyme, die eine Phosphatgruppe von einem Phosphat-Donator, in der Regel das G-Phosphat von ATP, an eine Akzeptor-Aminosäure in einem Substratprotein übertragen. Durch diesen grundlegenden Mechanismus vermitteln Proteinkinasen die meisten Signalübertragungen in eukaryotischen Zellen, regulieren Zellmetabolismus, Transkription, Zellzyklusfortschritt, zytoskelettale Umlagerung und Zellbewegung, Apoptose und Differenzierung.
Immunogen
Natives Protein, das durch Aufreinigung von Phosphotyrosin-haltigen Proteinen isoliert wurde. Klon D7.
Application
Dieser Anti-Eck/EphA2-Antikörper, Klon D7, ist zur Verwendung in IC, IP, EA und WB für den Nachweis von Eck/EphA2 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Wachstumskegel & axonale Wegfindung
Proteinkinase-Assay:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde Berichten zufolge in einem Immunpräzipitations-Autophosphorylierungs-Assay mit einem Mn-PIPES-Reaktionspuffer eingesetzt (Romer, L., 1994).
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers immunpräzipitierte Berichten zufolge Eck aus 500 µg einer humanen Brustepithelzelllinie, die in TBS mit 1 % Triton X-100 lysiert wurde. Verwenden Sie 1–4 µg je Reaktion.
Immunzytochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers immunfärbte Berichten zufolge Eck in humanen und murinen Epithelzellen, die mit 3,7 % Formaldehydlösung fixiert und mit 0,5 % Triton X-100 in TBS permeabilisiert wurden.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt die Epithelzellkinase (Eck/EphA2), Molekülmasse 140 kDa
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit 0,2 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05% Natriumazid und 30 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. HINWEIS: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von humanen A431-, Vorhaut-Fibroblasten-, Maus-3T3/A31- oder Ratten-L6-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieser Charge wiesen Eck in RIPA-Lysaten von humanen A431-Zellen nach. Zuvor wurde Eck in RIPA-Lysaten von Vorhaut-Fibroblasten-, Maus-3T3/A31- und Ratten-L6-Zellen nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABS2026MABC1036SAB1300109
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, canine, human, rat, bovine
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
D7, monoclonal
clone
F2-27, monoclonal
clone
2F3.1, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
bovine ... Epha2(512798)
human ... EPHA2(1969)
Gene Information
human ... EPHA2(1969)
Gene Information
human ... EPHA7(2045)
Gene Information
human ... EPHA8(2046)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tyrosine kinase activity, cytoskeletal organization, and motility in human vascular endothelial cells.
Romer, L H, et al.
Molecular Biology of the Cell, 5, 349-361 (1994)
Antibody targeting of the EphA2 tyrosine kinase inhibits malignant cell behavior.
Carles-Kinch, Kelly, et al.
Cancer Research, 62, 2840-2847 (2002)
Identification of tyrosine phosphorylated adhesion proteins in human cancer cells.
Kinch, M S, et al.
Hybridoma, 17, 227-235 (1998)