Fortfahren mit
05-421
Anti-PP2A-Antikörper, C-Untereinheit, Klon 1D6
clone 1D6, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Replication protein C, protein phosphatase 2 (formerly 2A), catalytic subunit, alpha isoform, protein phosphatase 2, catalytic subunit, alpha isoform, serine/threonine protein phosphatase 2A, catalytic subunit, alpha isoform
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 535,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1D6, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
180
€ 535,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1154
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1D6, monoclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, bovine, rabbit, rat, Xenopus, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPP2CA(5515)
General description
36 kDa
Serin/Threonin-Proteinphosphatase Typ 2 (PP2A) ist ein Trimer, das aus einer katalytischen C-Untereinheit und zwei regulatorischen Untereinheiten (A und B) besteht. Es wurden viele Isoformen der A- und B-Untereinheiten gefunden. PP2A besitzt eine starke spezifische Aktivität gegen die α-Untereinheit von Phosphorylase-Kinase und ist unempfindlich für Inhibitor-2. PP2A ist durch ihre teilweise Aktivität beim Fehlen von zweiwertigen Kationen und durch ihre hohe Sensitivität für die Hemmung durch Okadasäure von PP2B/Calcineurin und PP2C unterscheidbar. Es wird auch angenommen, dass sie der Hauptniedermodulator der Serin-/Threonin-Kinase-Kaskaden ist. PP2B erfordert Ca2+/Calmodulin für die Aktivität und ist ein Aktivator von NFAT-Transkriptionsfaktoren. PP2C erfordert Mg2+, aber ist unempfindlich gegenüber Okadasäure, Mikrocystin LR oder den Calmodulininhibitor Trifluorperazin.
Immunogen
Ein synthetisches Peptid mit 16 Resten (C-RGEPHVTRRTPDYFL), das den Aminosäuren 295–309 der katalytischen 36-kDa-Untereinheit von humaner Proteinphosphatase 2A (PP2A) entspricht. Klon 1D6.
Epitop: A.S. 295-309
Application
Forschungskategorie
Signalisierung
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunpräzipitation:
4 µg einer früheren Charge immunpräzipitierten PP2A aus 500 µg A431-RIPA-Lysat. Hinweis: Dieser Antikörper blockiert die Phosphatase-Aktivität Berichten zufolge nicht.
Immunzytochemie:
5–10 µg/ml einer früheren Charge dieses Antikörpers zeigten eine positive Immunfärbung für PP2A in für 10 Minuten mit 4 % Paraformaldehyd in PBS fixierten A431-Zellen.
Weisen Sie PP2A mit diesem Anti-PP2A-Antikörper, Untereinheit C, Klon 1D6, nach, der zur Verwendung in IC, IP und WB validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt die katalytische PP2A-Untereinheit, Molekülmasse 36 kDa.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2bκ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl und 0,05 % Natriumazid. Gefrorene Lösung.
Format: Aufgereinigt
Protein-A-Chromatografie
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Regelmäßig mittels Western Blot an humanen A431- oder murinen 3T3/NIH-RIPA-Zelllysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieser Charge wiesen PP2A in RIPA-Zelllysaten von humanen A431-Zellen und vormals in murinen 3T3-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04-147905-421-AF48807-1216
clone
1D6, monoclonal
clone
2A10, monoclonal
clone
1D6, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
unconjugated
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, bovine, rabbit, rat, Xenopus, mouse, human
species reactivity
yeast, human, Saccharomyces cerevisiae, mouse
species reactivity
Xenopus, rabbit, human, bovine, rat, yeast, mouse
species reactivity
mouse, chicken, bovine, rat, human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Circumventing embryonic lethality with Lcmt1 deficiency: generation of hypomorphic Lcmt1 mice with reduced protein phosphatase 2A methyltransferase expression and defects in insulin signaling.
MacKay, KB; Tu, Y; Young, SG; Clarke, SG
Testing null
Characterization of the PP2A alpha gene mutation in okadaic acid-resistant variants of CHO-K1 cells
Shima, H, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 91, 9267-9271 (1994)
H Wei et al.
The Journal of biological chemistry, 276(2), 1570-1577 (2000-10-20)
Protein phosphatase 2A (PP2A) is an essential eukaryotic serine/threonine phosphatase known to play important roles in cell cycle regulation. Association of different B-type targeting subunits with the heterodimeric core (A/C) enzyme is known to be an important mechanism of regulating