Fortfahren mit
05-389
Anti-Rac1-Antikörper, Klon 23A8
clone 23A8, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Rac1-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
23A8, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
23A8, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAC1(5879)
General description
21 kDa
Rac1 ist ein Mitglied einer RhoGTPase-Unterfamilie (Rac1-Rac4), die extrazelluläre Signale von G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCR), Integrinen und Wachstumsfaktorrezeptoren in Effektormoleküle, die mehrere Signalwege modulieren, umwandelt. Während Rac1 die Aktivierung von MAPkinase-Signalwegen und die Genaktivierung unterstützt, gehört d’ie Regulierung von Zytoskelett-Strukturen zu seinen wichtigsten Funktionen. Zusammen mit Rho (Regulator von Stressfasern) und Cdc42 (Regulator von Filopodien) moduliert Rac die Bildung von fokalen Adhäsionskomplexen (FA), Membranrüschen und Lamellipodien, die zu wichtigen Zellfunktionen in Zusammenhang mit der Zellanhaftung und -bewegung beitragen.
Immunogen
Rekombinantes Protein, das menschliches Rac in voller Länge enthält
Application
Dieser Anti-Rac1-Antikörper, Klon 23A8 wurde in mehr als 40 Quellenangaben publiziert und für die Verwendung in Immunhistochemie (IHC), Immunpräzipitation (IP) und Western Blot (WB) zum Nachweis von Rac1-Protein validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Zytoskelettale Signalübertragung
G-Proteine
Biochem/physiol Actions
Erkennt Rac1; starke Rac1-Präferenz mit leichter Rac2-Kreuzreaktivität.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Immunglobulin in über Protein G aufgereinigtem Immunglobulin in 0,1 M Tris-glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05 % Natriumazid vor der Zugabe von Glycerin zu 30 %.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Immunblot/Immunpräzipitation: Mikrosomale Proteinaufbereitung aus Rattenhirn
Immunhistochemie: Rattenhirnschnitte
Regelmäßig mittels Immunblot an mikrosomalen Proteinaufbereitungen aus Rattenhirn beurteilt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
05-389-AF48805-389-AF64716-319
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
ALEXA FLUOR 647
conjugate
magnetic beads conjugate
clone
23A8, monoclonal
clone
23A8, monoclonal
clone
23A8, monoclonal
clone
23A8, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
UniProt accession no.
P63000
UniProt accession no.
P63000
UniProt accession no.
P63000
UniProt accession no.
P63000
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
Adam Shutes et al.
The Journal of biological chemistry, 282(49), 35666-35678 (2007-10-13)
There is now considerable experimental evidence that aberrant activation of Rho family small GTPases promotes the uncontrolled proliferation, invasion, and metastatic properties of human cancer cells. Therefore, there is considerable interest in the development of small molecule inhibitors of Rho
Evaluation of Rho family small G-protein activity induced by integrin ligation on human leukocytes.
Angela Gismondi, Fabrizio Mainiero, Angela Santoni
Methods in Molecular Biology null
Vav1/Rac-dependent actin cytoskeleton reorganization is required for lipid raft clustering in T cells.
Villalba, M, et al.
The Journal of cell biology, 155, 331-338 (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-389-25UG04054839337789