Fortfahren mit
05-369
Anti-Na+/K+ ATPase α-1-Antikörper, Klon C464.6
clone C464.6, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 3 polypeptide, Na(+)/K(+) ATPase alpha(III) subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha-3 subunit, Na+/K+ -ATPase alpha 3 subunit, Na+/K+ ATPase 3, Sodium pump subunit alpha-3, dystonia 12, sodium pump 3, sodium-potassium-ATPase,
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C464.6, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
266
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
C464.6, monoclonal
species reactivity
rabbit, monkey, sheep, mouse, Xenopus, human, pig, canine, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATP1A3(478)
General description
112 kDa
Na+/K+-ATPase (wofür auch die Bezeichnung Na+/K+-Pumpe bzw. Natrium-Kalium-Pumpe verwendet wird) ist ein in der Plasmamembran befindliches Enzym (insbesondere eine elektrogene Transmembran-ATPase). Es ist in der Plasmamembran praktisch jeder menschlichen Zelle anzutreffen und ein typischer Bestandteil allen zellulären Lebens. Es trägt zur Aufrechterhaltung des Zellpotenzials bei und ist für die zelluläre Volumenregulation verantwortlich.
Um das Zellpotenzial aufrechterhalten zu können, müssen die Zellen eine niedrige Konzentration an Natriumionen und hohe Anteile an Kaliumionen innerhalb der Zelle (intrazellulär) beibehalten. Außerhalb der Zellen (extrazellulär) gibt es hohe Natrium- und niedrige Kaliumkonzentrationen, sodass die Diffusion über Ionenkanäle in der Plasmamembran stattfindet. Zur Beibehaltung der richtigen Konzentrationen pumpt die Natrium-Kalium-Pumpe beim aktiven Transport Natrium aus der Zelle heraus und Kalium hinein.
Immunogen
Von Membranfraktionen des äußeren Nierenmarks von Kaninchen isolierte aufgereinigte Na+/K+-ATPase.
Application
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & Transporter
Immunpräzipitation:
2 µg einer vorherigen Charge immunpräzipitierten die α-1-Untereinheit aus mikrosomalen Präparationen des Rattenhirns.
Immunhistochemie:
1–10 µg/mL einer vorherigen Charge dieses Antikörpers wurden in einem immunhistochemischen Verfahren auf eiskaltem methanolfixiertem Gewebe verwendet.
1. Mikrosome nicht kochen. Ein Erwärmen auf 37 ºC für die Dauer von 15 Minuten wird empfohlen.
2. Mikrosome aus bestimmten Geweben enthalten ggf. Natriumpumpen-Untereinheiten, die unter dem Detektionsgrad dieses Antikörpers liegen.
3. Mikrosome, die aus schwieriger zu präparierenden Geweben wie z. B. glatten Muskeln und Skelettmuskeln stammen, weisen häufig eine unspezifische Kreuzreaktivität auf.
Zum Nachweis von Na+/K+-ATPase α-1 (Natrium/Kalium-ATPase, Untereinheit alpha 1) mit diesem Anti-Na+/K+-ATPase-α-1-Antikörper, Klon C464.6 (zur Verwendung in IC, IH, IP und WB validiert).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt die α-1-Untereinheit-Isoform der Na+/K+-ATPase.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,02 M Phosphatpuffer, pH-Wert 7,6, 0,25 M NaCl und 0,1 % Natriumazid. Gefroren bei
-20 ºC.
Aus einem Kulturüberstand eines Hybridoms hergestellt, das wiederum durch Fusion von Ag8-Maus-Myelomzellen mit immunisierten Balb/c-Splenozyten erzeugt wurde. Klon C464.6, auch als 6H bezeichnet.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatographie
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
Alpha 1 mRNA ist in allen untersuchten Zelltypen vorhanden.
Regelmäßig mittels Western Blot in mikrosomalen Präparationen des Rattenhirns beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
0,05–0,1 µg/mL dieser Charge wiesen die α-1-Untereinheit in 20 µg einer mikrosomalen Präparation des Rattenhirns nach (Katalog-Nr. 12-144). Zur Hintergrundreduzierung den Blot 15 Minuten lang mit 0,05 % Tween-20 in PBS waschen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB9094-I06-172-IZMS1029
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
rabbit, monkey, sheep, mouse, Xenopus, human, pig, canine, rat
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
clone
C464.6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
C464.6, recombinant monoclonal
Gene Information
human ... ATP1A3(478)
Gene Information
human ... ATP1A2(477)
rat ... Atp1A2(24212)
Gene Information
rat ... Atp1A1(24211)
Gene Information
rat ... Atp1A1(24211)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reorganization of lipid rafts during capacitation of human sperm.
Cross, NL
Biology of reproduction null
Isoforms of the Na,K-ATPase are present in both axons and dendrites of hippocampal neurons in culture.
Pietrini, G, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 89, 8414-8418 (1992)
Renal phenotype of UT-A urea transporter knockout mice.
Fenton, RA; Flynn, A; Shodeinde, A; Smith, CP; Schnermann, J; Knepper, MA
Journal of the American Society of Nephrology null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-369-25UG04054839342363
Questions
  1. Hello, Is this Ab recognize intracellular or extracellular area of this protein? Do you have a conjugated version of it?
    1 answer
    1. The immunogen used to prepare this product is Na+/K+ ATPase isolated from the membrane fractions of rabbit kidney outer medulla. This antibody recognizes the ?-1 subunit isoform of Na+/K+ ATPase. Consequently, there is a likelihood of generating multiple epitopes within that region, potentially spanning both intra- and extracellular domains. The specific epitope has not been determined nor has the domain. At this time, there is no conjugated version available.