Fortfahren mit
05-253
Anti-ZAP-70-Antikörper, Klon 2F3.2
clone 2F3.2, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Anti-ADMIO2, Anti-SRK, Anti-STCD, Anti-STD, Anti-TZK, Anti-ZAP-70
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 388,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2F3.2, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP, WB
Citations:
53
€ 388,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2144
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2F3.2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZAP70(7535)
General description
70 kDa
Hinweis: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Wird nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Mensch und Tier hergestellt.
Zeta-Kette-assoziierte Proteinkinase 70. ZAP-70 ist ein Mitglied der Protein-Tyrosinkinase-Familie und wird normalerweise in T-Zellen und natürlichen Killerzellen exprimiert. Es spielt eine wesentliche Rolle bei der Einleitung der T-Zell-Signalisierung. ZAP-70 wird in T-Zellen und Tumoren der T-Zelllinie exprimiert. Ein hohes Maß der ZAP-70-Expression scheint auf T-Zell-proliferative Erkrankungen und eine Untergruppe von chronischer lymphozytischer Leukämie (CLL) beschränkt zu sein. Das ZAP-70-Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 2q12 lokalisiert.
Immunogen
GST-Fusion an Tandem-SH2-Domänen von humanem ZAP-70, die den Resten 1-254 entspricht.
Application
Dieser Anti-ZAP-70-Antikörper Klon 2F3.2 ist zur Verwendung in FC, IH, IP, WB für den Nachweis von ZAP-70 validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Immunologische Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Zum Prüfen in IHC beachten Sie bitte folgenden Link (PDF): http://www.propathlab.com/pdf/focus_dec_2003.pdf
Biochem/physiol Actions
Erkennt humanes ZAP-70, erkennt kein murines ZAP-70.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigtes Immunglobulin in 30 % Glycerin, 0,07 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,105 mol/l NaCl, 0,035 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-303, Jurkat-Zelllysat.
Regelmäßig mit RIPA-Lysaten aus Jurkat-Zellen oder Hut-78-Zellen beurteilt
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16-210WH0007535M1SAB4700528
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
2F3.2, monoclonal
clone
2F3.2, monoclonal
clone
2F6, monoclonal
clone
ZAP-03, monoclonal
UniProt accession no.
P43403
UniProt accession no.
P43403
UniProt accession no.
P43403
UniProt accession no.
P43403
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexander Kröber et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 24(6), 969-975 (2006-01-19)
Immunoglobulin heavy chain variable-region (VH) gene mutation status and zeta-associated protein 70 (ZAP-70) expression are correlated in chronic lymphocytic leukemia (CLL), but their concordance is variable. The goal of this study was to elucidate additional factors potentially characterizing their discordance.
Nir Shani et al.
Blood, 113(15), 3530-3541 (2008-10-22)
The default pathway of cell-surface T-cell receptor (TCR) complex formation, and the subsequent transport to the membrane, is thought to entail endoplasmic reticulum (ER) localization followed by proteasome degradation of the unassembled chains. We show herein an alternative pathway: short
Eva Calpe et al.
PloS one, 8(12), e81221-e81221 (2013-12-07)
ZAP-70 in chronic lymphocytic leukemia (CLL) is associated with enhanced response to microenvironmental stimuli. We analyzed the functional consequences of ZAP-70 ectopic expression in malignant B-cells in a xenograft mouse model of disseminated B-cell leukemia. Mice injected with B-cells expressing
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05-25304053252330896