Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 443,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CBP-KK1, monoclonal
species reactivity
bacteria, Saccharomyces cerevisiae
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EEF1A1(1915)
General description
Die alpha-1-Isoform wird in 66 % der Patienten mit Felty-Syndrom als Autoantigen identifiziert. Das Gen für die alpha-1-Isoform hat mehrere Kopien auf vielen Chromosomen, von denen einige, wenn nicht gar alle, verschiedene Pseudogene repräsentieren. Das Gen für alpha 2 könnte wesentlich für die Entwicklung von Eierstockkrebs sein.
Immunogen
Application
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
RNA-Bindungsprotein (RBP)
Proteintransport
4 µg einer früheren Charge immunpräzipitierten EF1α aus einem A431-RIPA-Zelllysat.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 ºC aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml dieser Charge wiesen EF1α in RIPA-Lysaten von nichtstimulierten A431-Zellen nach. Frühere Chargen wiesen EF1α in humanen Jurkat- und Maus-3T3/A31-RIPA-Zelllysaten nach.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity bacteria, Saccharomyces cerevisiae | species reactivity bovine, mouse, rat, human, monkey, canine | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone CBP-KK1, monoclonal | clone EF48 | clone polyclonal | clone polyclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
All eukaryotic organisms require tight regulation of gene expression for complex processes such as development, differentiation, cell specification, and responses to environmental stimuli. Many genes are regulated post-transcriptionally, in addition to transcriptional mechanisms of gene regulation. RNA-binding proteins (RBPs) are essential for post-transcriptional gene regulation, linking transcription and translation in many processes including transcription, splicing, export, rate of translation and turnover. In all of these events, RBPs coordinate regulation of the amount of protein produced from mRNA transcripts.