Fortfahren mit
04-469
Anti-SREBP1-Antikörper, Klon 2121
clone 2121, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
SREBF1, sterol regulatory element binding transcription factor 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2121, monoclonal
Application:
WB
Citations:
12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2121, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SREBF1(6720)
General description
126 kDa
Immunogen
Rekombinantes His-markiertes Human-SREBP-1a-Protein, das die Aminosäuren 301–407 umfasst.
Application
Der Anti-SREBP1-Antikörper Klon 2121 ist ein monoklonaler Antikörper der Maus für den Nachweis von SREBP1, auch als Sterin-regulierender, elementbindender Transkriptionsfaktor 1 bekannt, und wurde in WB validiert.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit dem basischen Helix-Schlaufe-Helix-Leucin-Reißverschluss (bHLH-ZIP) von SREBP.
Physical form
100 μl (1 mg/ml) von durch Protein A aufgereinigtem monoklonalem Maus-IgG1 in PBS mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 2 Jahre haltbar. Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Veränderungen der Gefrierschranktemperatur unter -20 °C können dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Routinemäßig mittels Immunblot beurteilt.
Other Notes
Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABS2034ABS1508SAB4502850
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
2121, monoclonal
clone
2A4, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
hamster, canine, human
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shreetama Bandyopadhayaya et al.
Journal of biochemical and molecular toxicology, 35(4), e22693-e22693 (2021-01-05)
N-acyl dopamines (NADAs) are bioactive lipids of the endovanilloid family with known cytotoxicity for the cancer cells; however, the available data on the participation of the endovanilloids in epithelial-mesenchymal transition (EMT) and cancer stemness are controversial. This study unveils the
Tanel Punga et al.
The Journal of biological chemistry, 281(35), 25278-25286 (2006-07-11)
Members of the sterol regulatory element-binding protein (SREBP) family of transcription factors control cholesterol and lipid metabolism and play critical roles during adipocyte differentiation. The transcription factor SREBP1 is degraded by the ubiquitin-proteasome system following phosphorylation of Thr426 and Ser430
Amy K Walker et al.
Genes & development, 24(13), 1403-1417 (2010-07-03)
The sterol regulatory element-binding protein (SREBP) transcription factor family is a critical regulator of lipid and sterol homeostasis in eukaryotes. In mammals, SREBPs are highly active in the fed state to promote the expression of lipogenic and cholesterogenic genes and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04-469-25UL04054839350122