Fortfahren mit
04-1578
Anti-Bruton-Tyrosinkinase(BTK)-Antikörper, Klon 10D11
clone 10D11, from mouse
Synonym(e):
Agammaglobulinaemia tyrosine kinase, B-cell progenitor kinase, Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase, Bruton tyrosine kinase, dominant-negative kinase-deficient Brutons tyrosine kinase, tyrosine-protein kinase BTK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 419,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
10D11, monoclonal
Application:
IP, WB
Citations:
2
€ 419,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2598
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10D11, monoclonal
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BTK(695)
General description
BTK (Bruton-Tyrosinkinase, auch als BPK oder ATK bekannt) ist ein Mitglied der TEC-Familie von Nicht-Rezeptor-Proteinkinasen, zu der Bmx, Itk und TEC gehören. BTK spielt eine wesentliche Rolle bei der Aktivierung und Entwicklung von B-Zellen. Ähnlich wie die Etk-TNFR2-Wechselwirkung interagiert auch BTK mit Fas, einem Mitglied der TNFR-Familie, die auf ligandenabhängige Weise an der Apoptose beteiligt ist. Mutationen am BTK-Gen werden mit schweren Entwicklungsverzögerungen der Ontogenese von humanen B-Zellen in Verbindung gebracht, was zu Bruton-Syndrom führt.
~ 77 kDa
Immunogen
Epitop: Intrazellulär
GST-markiertes rekombinantes Protein, das humanem BTK entspricht.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation: Von einem unabhängigen Labor wurde berichtet, dass eine frühere Charge dieses Antikörpers BTK in Gegenwart von 0,5 % SDS immunpräzipitierte. Nicht für IP/Kinase-Assays empfohlen.
Forschungs-Unterkategorie
Immunologische Signalisierung
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Weisen Sie Bruton-Tyrosinkinase (BTK) mit diesem Anti-Bruton-Tyrosinkinase (BTK)-Antikörper, Klon 10D11, nach, der für die Verwendung in WB und IP validiert ist.
Biochem/physiol Actions
Erkennt humane BTK, Molekülmasse ~77 kDa.
Ein Protein mit größerer Molekülmasse könnte erkannt werden und es wird angenommen, dass es sich dabei um eine phosphorylierte Spezies von BTK oder ein verwandtes Protein handelt.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in Raji-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,05–1 µg/ml dieses Antikörpers wies BTK in 10 µg Raji-Zelllysat nach.
Kontrolle
Raji-Zelllysat
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
09-143HPA00202806-1064
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
10D11, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04-157804053252337703