Inhibitor der Fibrinogenaggregation und Fibrinpolymerisation.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Other Notes
Barnard, M.R., et al. 1999. Transfusion39, 73. Rijkers, D.T., et al. 1998. Thromb. Res. 89, 161. Achyuthan, K.E., and Dobson, J.V. 1986. Biochim. Biophys. Acta872, 261.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c