Fortfahren mit
03-102
RIPAb+ HuR – RIP-validierter Antikörper und Primer-Set
from rabbit
Synonym(e):
ELAV-like protein 1, Hu-antigen R
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160702
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
technique(s)
RIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... ELAVL1(1994)
General description
35 kDa
RIPAb+-Antikörper werden mit dem RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitation(RIP)-Assay beurteilt. Jedes RIPAb+-Antikörper-Set enthält quantitative RT-PCR-Kontrollprimer (RIP-Primer), um Ihre IP-Ergebnisse durch die erfolgreiche Co-Präzipitation eines spezifischen RNA-Ziels (sofern ein solches Ziel bekannt ist) biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, RIP-Protokolle zu validieren, wenn sie den Antikörper für ihre Experimente nutzen. Jedes Set enthält auch einen negativen Kontrollantikörper, um die Spezifität der RIP-Reaktion zu gewährleisten.
Das RIPAb+ HuR-Set enthält den HuR-Antikörper, einen negativen Kontrollantikörper (aufgereinigtes Kaninchen-IgG) und positive qPCR-Primer, die ein 100-bp-Fragment der humanen beta-Actin(ACTB)-cDNA amplifizieren. Die HuR- und Negativkontroll-Antikörper werden in einer skalierbaren Reaktionsgröße „nach RIP“ geliefert und können zur funktionellen Validierung der HuR-assoziierten RNA-Fällung verwendet werden.
Immunogen
Epitop: Aminosäuren 1–13 von HuR
Application
Dieser validierte RIPAb+ HuR -RIP Antikörper und das Primer-Set enthalten praktisch den Antikörper und die spezifischen PCR-Kontrollprimer.
Immunpräzipitation von RIP-Lysat:
RIP-Lysat, präpariert aus MCF7-Zellen (2 x 106 Zelläquivalente pro IP), wurde einer Immunpräzipitation unterzogen, wobei 0.5 μg entweder von normalem Kaninchen-IgG- oder Anti-HuR-Antikörper verwendet wurden. Die ausgefällten Proteine wurden durch Elektrophorese aufgetrennt, auf Nitrocellulose übertragen und mit Anti-HuR (1,0 μg/ml) getestet.
Die Proteine wurden mit dem One-Step IP-Western-Kit (GenScript Best.- Nr. L00231) visualisiert (Siehe Abbildungen).
Western-Blot-Analyse:
3T3/A31-Lysat wurde aufgetrennt durch Elektrophorese, zu einer PVDF-Membran transferiert und mit HuR, hu getestet (Verdünnung 1:500). Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Kaninchen vom Esel und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert. (Siehe Abbildungen).
Analyse mittels Immunpräzipitation:
Mit 10 µg dieses Antikörpers wurde HuR aus 500 µg 3T3/A31 RIPA-Lysat immunopräzipitiert (siehe Abbildungen).
Immunozytochemische Analyse:
Konfokale IF-Analyse von HeLa, NIH/3T3 unter Verwendung von Anti-HuR (rot). Aktin-Filamente wurden mit AlexaFluor 488 Phalloidin (Grün) markiert. Der Zellkern wird mit DAPI (Blau) gefärbt (siehe Abbildungen).
Physical form
Anti-HuR (Kaninchen polyklonal). Ein Fläschchen mit 50 μg aufgereinigtem polyklonalem Kaninchenantikörper in 100 μl Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid mit 50 % Glycerin. Flüssig bei -20 °C.
Normales Kaninchen-IgG. Ein Fläschchen mit 125 μg aufgereinigtem Kaninchen-IgG in 125 μl Lagerpuffer mit 0,1 % Natriumazid. Bei -20 °C aufbewahren.
RIP-Primer, ACTB. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μM jedes für humanen Beta-Actin(ACTB)-spezifischen Primers. Bei -20 °C aufbewahren.
FÜR: TTG TTA CAG GAA GTC CCT TGC C
REV: ATG CTA TCA CCT CCC CTG TGT G
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Kontrolle
Enthält Kaninchen-IgG-Antikörper als Negativkontrolle und Kontrollprimer, die für humanes Beta-Actin (ATCB) spezifisch sind.
RNA-Bindungsprotein-Immunpräzipitation:
RIP-Lysat, präpariert aus HeLa-Zellen (2 x 107 Zelläquivalente pro IP), wurde einer Immunpräzipitation unterzogen, wobei 5 µg eines normalen Kaninchen-IgG- oder Anti-HuR-Antikörpers und das Magna RIP Kit (Best.- Nr. 17-700) verwendet wurden.
Die erfolgreiche Immunpräzipitation von HuR-assoziierter RNA wurde mittels qPCR unter Verwendung von RIP-Primern und ACTB verifiziert (siehe Abbildungen).
Bitte beachten Sie das Magna RIP® Protokoll (Best.- Nr. 17-700) oder das EZ-Magna RIP Protokoll (Best.- Nr. 17-701) für experimentelle Details.
Legal Information
MAGNA RIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
03-11903-20603-198
technique(s)
RIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
RIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
RIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
RIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
3G6, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
canine, mouse, human
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
NCBI accession no.
NP_001410
NCBI accession no.
NM_001025076.2, NM_001025077.2, NM_001083591.1, NM_006561.3
NCBI accession no.
NP_004492.2
NCBI accession no.
NP_006538
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
manufacturer/tradename
RIPAb+, Upstate®
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
All eukaryotic organisms require tight regulation of gene expression for complex processes such as development, differentiation, cell specification, and responses to environmental stimuli. Many genes are regulated post-transcriptionally, in addition to transcriptional mechanisms of gene regulation. RNA-binding proteins (RBPs) are essential for post-transcriptional gene regulation, linking transcription and translation in many processes including transcription, splicing, export, rate of translation and turnover. In all of these events, RBPs coordinate regulation of the amount of protein produced from mRNA transcripts.
Heat resistance of Bacillus spores when adhered to stainless steel and its relationship to spore hydrophobicity.
P Simmonds,B L Mossel,T Intaraphan,H C Deeth
Journal of Food Protection null
Jian Pu et al.
Frontiers in oncology, 11, 754835-754835 (2021-11-05)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most aggressive malignancies. Increasing evidence revealed that long noncoding RNAs (lncRNAs) were frequently involved in various malignancies. Here, we explored the clinical significances, roles, and mechanisms of lncRNA ADORA2A antisense RNA 1 (ADORA2A-AS1)
Luana Carvalho et al.
Molecular psychiatry (2023-08-04)
We previously discovered using transcriptomics that rats undergoing withdrawal after chronic ethanol exposure had increased expression of several genes encoding RNA splicing factors in the hippocampus. Here, we examined RNA splicing in the rat hippocampus during withdrawal from chronic ethanol
Global Trade Item Number
SKUGTIN
03-10204053252583209