Fortfahren mit
03-0160-00
SMC® Kit mit hoher Sensitivität für humanes IL-1β
Used for ultrasensitive quantification of Human IL-1β in human serum and plasma
Synonym(e):
IL-1 beta Single Molecule Counting Kit, IL-1 beta immunoassay kit, IL-1 beta ultra-sensitive immunoassay, Interleukin-1 beta immunoassay kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.160,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
Species reactivity:
human
Technique(s):
single molecule counting: suitable
Usage:
 kit sufficient for 96 wells
Compatibility:
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
€ 1.160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SMC® Kit mit hoher Sensitivität für humanes IL-1β,
description
Used for ultrasensitive quantification of Human IL-1β in human serum and plasma
product line
SMC®
usage
 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
technique(s)
single molecule counting: suitable
input
plasma (K2 EDTA)
serum
UniProt accession no.
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Das SMC® Human-IL1β-Immunassay-Kit mit hoher Sensitivität enthält alle zum Durchführen des Assays erforderlichen Reagenzien. Dieser Assay nutzt den Arbeitsablauf eines Standard-Immunassays, der in einem Standardplattenformat konfiguriert ist.
Die Assayprotokolle ähneln denen von existierenden Sandwich-ELISA-Verfahren mit zwei wesentlichen Unterschieden:
1) Elutionspuffer stört das Sandwich und trennt den markierten Nachweisantikörper für die Quantifizierung ab.
2) Die Erenna und SMCxPRO® Immunassay-Systeme weisen Analyten mit der Single Molecule Counting (SMC®)-Technik nach.
Application
Inflammatory Disease / Immune Response / Autoimmune Disease
Features and Benefits
  • High-Performance Sensitivity: The SMC®technology excels in the quantification of IL-1β in human serum and plasma, enabling highly accurate measurements.
  • Built for Confidence: With low variability and high reproducibility, you can trust your data across experiments. Whether you′re profiling inflammation or validating biomarkers, this assay delivers consistent, high-quality results.
  • Deeper Insights into Inflammation: IL-1β is a key player in autoimmune diseases, neuroinflammation, and sepsis. This assay helps you explore its role with unmatched clarity.
  • Early Biomarker Detection: The ultra-sensitive performance supports early-stage discovery and therapeutic development.
Packaging
96 well assay
Analysis Note
  • Sensitivity: LLOQ 200 fg/mL* (SMCxPRO® Instrument)
  • Standard Curve Range: 50-50,000 fg/mL
  • Intra-assay CV: <15%
  • Inter-assay CV: <20%
  • Linearity: Serum: 107% Plasma: 111%
  • Recovery: Serum: 85% Plasma: 83%
*Indicative LLOQ created from average of 14 independent in house runs, where >80% met same value defined with CV & Recovery +/- 20%. Refer to CoA for lot specific performance.
Other Notes
Although IL-1β was detectable in non-human primate, rat, equine, feline and canine samples, the assay has not been verified for these species.
Legal Information
FEMTOQUEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unsere Produkte sind nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
03-0167-0003-0190-0003-0164-00
usage
1 kit sufficient for 96 wells
usage
1 kit sufficient for 96 wells
usage
 kit sufficient for 96 wells
usage
1 kit sufficient for 96 wells
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
input
plasma
serum
input
serum
plasma
input
serum
plasma (K2 EDTA)
input
plasma
serum
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
compatibility
for use with FemtoQuest and SMCxPRO® instruments
compatibility
for use with SMCxPRO® and Erenna<TMSYMBOL></TMSYMBOL> (validated)
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
technique(s)
single molecule counting: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, single molecule counting: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B