Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161703
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
storage temp.
-65 to -96°C
Legal Information
SMC is a registered trademark of Singulex
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 02-0046-02 | 04055977327496 |