Fortfahren mit
01-195
CNTF, recombinant
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
rat
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
rat ... CNTF(25707)
General description
Product Source: Recombinant rat Ciliary Neurotrophic Factor expressed in E. coli
Physical form
Lyophilized from 5mM sodium acetate, pH 6.5.
Analysis Note
Routinely evaluated in a biological activity assay.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
344145SAB140563913-173
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
technique(s)
activity assay: suitable
biological source
rat
biological source
-
biological source
mouse
biological source
bovine
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
rat ... CNTF(25707)
Gene Information
-
Gene Information
human ... CNTF(1270)
Gene Information
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
P26441
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P26441
UniProt accession no.
P02686
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Prabakaran Soundararajan et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 25(7), 1697-1706 (2007-03-31)
Directing embryonic stem (ES) cells to differentiate into functional motoneurons has proven to be a strong technique for studying neuronal development as well as being a potential source of tissue for cell replacement therapies involving spinal cord disorders. Unfortunately, one
Global Trade Item Number
SKUGTIN
01-19504053252331909