Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.660,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C1(O[C@H]2CO[C@@]3(COS(N)(=O)=O)OC(O[C@H]3[C@H]2O1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H21NO8S/c1-10(2)18-7-5-16-12(6-17-22(13,14)15)9(8(7)19-10)20-11(3,4)21-12/h7-9H,5-6H2,1-4H3,(H2,13,14,15)/t7?,8?,9-,12-/m0/s1/i1D3,2D3,3D3,4D3
InChI key
KJADKKWYZYXHBB-FTZSVORRSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable |
| manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® | manufacturer/tradename Cerilliant® |
| concentration 1 mg/mL in methanol | concentration 100 μg/mL in methanol | concentration 1.0 mg/mL in methanol | concentration 100 μg/mL in methanol |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Topiramate-D12 solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1