Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Level
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
200 μg/mL in methanol
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H](Oc3c1ccc(c3)C4Oc5c(c(cc(c5)O)O)C(=O)C4=O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO
InChI
1S/C25H20O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,24-29H,10H2,1H3/t20-,24-,25?/m1/s1
InChI key
VZKSREXUUQNNGD-XPTUZCQZSA-N
General description
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D-199-1ML | 04065269262671 |