Über diesen Artikel
grade
certified reference material
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CC2C(C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24
InChI
1S/C17H16ClNO.C4H4O4/c1-19-9-14-12-4-2-3-5-16(12)20-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
GMDCDXMAFMEDAG-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813), HTR2A(3356)
General description
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| EPS003-25MG | 04061833609583 |
| SML1105-5MG | 04061833225158 |
| S7635-100MG | 04061832344324 |
| S7635-50MG | 04061832344348 |
| S7635-500MG | 04061832344331 |
| SML1105-25MG | 04061833225141 |
| SML2802-25MG | 04061841790945 |
| SML3480-25MG | 04065268883518 |
| SML3480-5MG | 04065268883525 |
| 31094-10MG | 04061826677889 |
| EPS003-5MG | 04061833609590 |
| A8356-5MG | 04061833210819 |
| A8356-25MG | 04061832258102 |
| 36902-2ML | 04061837579578 |
| SML2698-25MG | 04061841081074 |
| SML2698-5MG | 04061841081081 |
| T5830-25MG | 04061832900698 |
| T5830-5MG | 04061832276984 |
| 83694-500MG | 04061833278338 |
| U5635-1MG | 04061826704196 |
| A2348-5MG | 04061833258071 |
| 219671-5MG | 07790788048747 |
| 06919-5MG | 04061833447611 |