Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
material
Anopore membrane, alumina based membrane, polypropylene housing
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50
manufacturer/tradename
Whatman 6809-2002, Whatman Article No. 28420391 (US reference)
parameter
100 mL sample volume
diam.
25 mm
pore size
0.02 μm
fitting
female Luer inlet (lock), male Luer outlet
General description
Application
- Kaltsterilisation von Wachstumsmedien
- Phagen- und Virusfiltration
- Entfernung von hochmolekularen Proteinen oder Polymeren
- Liposomextrusion
- Filtration von Lösungsmitteln für die Spektralalyse und die analytische Probenvorbereitung
Features and Benefits
- Anorganische Anopore-Membran auf Aluminiumbasis, erhältlich in drei Porengrößen
- Geeignet für die meisten organischen Lösungsmittel und wässrige Proben
- Niedriges Hold-up Volumen (< 20 µl für Anotop 10) für maximale Probenrückgewinnung
- Filter mit geringer Proteinbindung minimiert den Proteinverlust
- Kapillarporenstruktur mit geringer Porengrößenverteilung
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.02 μm | pore size 0.1 μm | pore size 0.2 μm | pore size 0.2 μm |
| material Anopore membrane, polypropylene housing, alumina based membrane | material Anopore membrane, alumina based membrane, polypropylene housing | material Anopore membrane, alumina based membrane, polypropylene housing | material Anopore membrane, alumina based membrane, polypropylene housing |
| diam. 25 mm | diam. 25 mm | diam. 25 mm | diam. 25 mm |
| manufacturer/tradename Whatman 6809-2002, Whatman Article No. 28420391 (US reference) | manufacturer/tradename Whatman 6809-2012, Whatman Article No. 28420392 (US reference) | manufacturer/tradename Whatman 6809-2022, Whatman Article No. 28420393 (US reference) | manufacturer/tradename Whatman 6809-2122, Whatman Article No. 28420397 (US reference) |
| fitting female Luer inlet (lock), male Luer outlet | fitting female Luer inlet lock, male Luer outlet | fitting female Luer inlet (lock), male Luer outlet | fitting female Luer inlet (lock), male Luer outlet |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Whatman® Anotop® 25 Spritzenvorsatzfilter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?