Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 22,40 € 19,04 |
Über diesen Artikel
€ 19,04
Listenpreis€ 22,40Sparen Sie 15%material
borosilicate glass flask, round bottom , single-neck
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F301910
capacity
10 mL, 10 mL
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Synthware F301910 | manufacturer/tradename Synthware F301410 | manufacturer/tradename Synthware F308100 | manufacturer/tradename Synthware F309100 |
| material borosilicate glass flask, single-neck , round bottom | material borosilicate glass flask, round bottom , single-neck | material borosilicate glass flask, round bottom , single-neck | material borosilicate glass flask, round bottom , single-neck |
| capacity 10 mL , 10 mL | capacity 10 mL , 10 mL | capacity 100 mL , 100 mL | capacity 100 mL , 100 mL |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS29/42 | joint joint: ST/NS19/22 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ single-neck round-bottom flask
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SYNF301910-1EA | 04061832186771 |