Fortfahren mit
SYNF283045C
Synthware fritted gas dispersion tube with 90 degree angle
disc diam. 30 mm, porosity: coarse, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Synonym(e):
Synthware F282045M, glass gas dispersion tube
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Material:
colorless tube, glass tube
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 66,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
colorless tube, glass tube
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F283045C
disc diam.
30 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
General description
The 90° angle permits bubbles to be spread over a large area. Stem is 8 mm O.D. × 150 Length; XC stands for extra coarse porosity
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF282035MSYNF284060MSYNF274045M
manufacturer/tradename
Synthware F283045C
manufacturer/tradename
Synthware F282035M
manufacturer/tradename
Synthware F284060M
manufacturer/tradename
Synthware F274045M
material
colorless tube, glass tube
material
colorless tube, glass tube
material
colorless tube, glass tube
material
colorless tube, glass tube
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
disc diam.
30 mm
disc diam.
20 mm
disc diam.
40 mm
disc diam.
40 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
stem O.D. × L
8 mm × 150 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNF283045C-1EA04061832192765