Fortfahren mit
SYNF238530C
Synthware chromatography column with vacuum connection and fritted disk
joint: ST/NS 24/40, O.D. × L 90 mm × 300 mm, Disc porosity: coarse
Synonym(e):
Synthware F238530C, glass chromatography column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
€ 302,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F238530C
O.D. × L
90 mm × 300 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
Short column with lower 24/40 joint and hose connection for vacuum. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF234020CSYNF234030CSYNF234030M
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
O.D. × L
90 mm × 300 mm
O.D. × L
40 mm × 200 mm
O.D. × L
40 mm × 300 mm
O.D. × L
40 mm × 300 mm
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F238530C
manufacturer/tradename
Synthware F234020C
manufacturer/tradename
Synthware F234030C
manufacturer/tradename
Synthware F234030M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNF238530C-1EA04061832192703