Fortfahren mit
SYNC564225
Synthware coil-style reflux condenser with removable hose connections
joint: ST/NS 24/40, hose size 10 mm
Synonym(e):
Synthware C564225, coil-type condenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 226,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 226,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C564225
hose size
10 mm
General description
Coil style reflux condenser with tightly wrapped coil providing maximum cooling. Excellent for use with volatile solvents. Condenser has a top outer standard taper joint and lower inner drip tip joint.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC561100SYNC562280SYNC564125
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
hose size
10 mm
hose size
8 mm
hose size
8 mm
hose size
10 mm
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
manufacturer/tradename
Synthware C564225
manufacturer/tradename
Synthware C561100
manufacturer/tradename
Synthware C562280
manufacturer/tradename
Synthware C564125
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNC564225-1EA04061832207971