Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 270,00 € 229,50 |
Über diesen Artikel
€ 229,50
Listenpreis€ 270,00Sparen Sie 15%joint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C396030C
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
53.0 mm × 305 mm
capacity
1000 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| manufacturer/tradename Synthware C396030C | manufacturer/tradename Synthware C398025C | manufacturer/tradename Synthware C398020C | manufacturer/tradename Synthware C391730C |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| I.D. × L 53.0 mm × 305 mm | I.D. × L 73.0 mm × 254 mm | I.D. × L 73.0 mm × 203 mm | I.D. × L 13.4 mm × 305 mm |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| capacity 1000 mL | capacity 1000 mL | capacity 1000 mL | capacity 100 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SYNC396030C-1EA | 04061832191591 |