Fortfahren mit
SYNC209180
Synthware Liebig condenser with 8 mm OD hose connections
joint: ST/NS 19/22, jacket L 180 mm
Synonym(e):
Synthware C209180, Straight condenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C209180
jacket L
180 mm
General description
Synthware Liebig condenser features a 180 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standard taper outer joint at the top (19/22) and a lower inner drip tip joint. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC201120SYNC204100SYNC204200
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C209180
manufacturer/tradename
Synthware C201120
manufacturer/tradename
Synthware C204100
manufacturer/tradename
Synthware C204200
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
jacket L
180 mm
jacket L
120 mm
jacket L
100 mm
jacket L
200 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNC209180-1EA04061832186016