Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 126,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C184262C
I.D. × L
20.0 mm × 254 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. With a coarse porosity fritted disc to support column packing. The section below disc is carefully minimized to prevent re-mixing of components already separated. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product includes coarse fritted disc.
This product includes coarse fritted disc.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography | suitability suitable for chromatography |
| manufacturer/tradename Synthware C184262C | manufacturer/tradename Synthware C184324C | manufacturer/tradename Synthware C184323C | manufacturer/tradename Synthware C184172C |
| joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 | joint joint: ST/NS top24/40 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| I.D. × L 20.0 mm × 254 mm | I.D. × L 26.0 mm × 457 mm | I.D. × L 26.0 mm × 305 mm | I.D. × L 13.4 mm × 254 mm |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SYNC184262C-1EA | 04061832190464 |