Fortfahren mit
SYNC149200
Synthware Graham condenser
joint: ST/NS 19/22, hose size 8 mm
Synonym(e):
Synthware C149200, distillation condenser, Inland Revenue condenser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C149200
hose size
8 mm
General description
Synthware Graham condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standardized 19/22 upper and lower joints, it easily fits various laboratory glassware. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC141120SYNC144400SYNC144200
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C149200
manufacturer/tradename
Synthware C141120
manufacturer/tradename
Synthware C144400
manufacturer/tradename
Synthware C144200
hose size
8 mm
hose size
8 mm
hose size
10 mm
hose size
8 mm
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware Graham condenser
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYNC149200-1EA04061832190280