Fortfahren mit
GF83172269
Platin
foil, 0.05m coil, thickness 0.025mm, coil width .4mm, as rolled, 99.95%
Synonym(e):
Platinum, PT000228
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 411,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141734
MDL number:
€ 411,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 831-722-69
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × W × thickness
0.05 mm × 0.4 mm × 0.025 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF05432936GF09598809GF25102897
Platinum foil, 0.05m coil, thickness 0.025mm, coil width .4mm, as rolled, 99.95%
GF83172269
Platinum
Platinum foil, 0.05m coil, thickness 0.030mm, coil width .7mm, as rolled, 99.95%
GF05432936
Platinum
Platinum foil, 0.5m coil, thickness 0.025mm, coil width .4mm, as rolled, 99.95%
GF09598809
Platinum
Platinum foil, 0.5m coil, thickness 0.045mm, coil width .75mm, as rolled, 99.95%
GF25102897
Platinum
manufacturer/tradename
Goodfellow 831-722-69
manufacturer/tradename
Goodfellow 054-329-36
manufacturer/tradename
Goodfellow 095-988-09
manufacturer/tradename
Goodfellow 251-028-97
assay
99.95%
assay
99.95%
assay
≥99.95%
assay
99.95%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
bp
3827 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yasar F Mansour et al.
Acta odontologica Scandinavica, 64(4), 231-236 (2006-07-11)
To quantify luting cement at the crown-tooth interface of esthetic crowns fabricated using four different techniques and two methods of excess cement removal. Four methods of crown fabrication were used: the feldspathic porcelain and platinum foil technique, the feldspathic porcelain
A Medici et al.
Steroids, 66(2), 63-69 (2001-01-09)
Regioselectivity in the anodic electrochemical oxidation of cholic acid with different anodes is described. The oxidation with PbO(2) anode affords the dehydrocholic acid in quantitative yield after 22 h. 3alpha,12alpha-Dihydroxy-7-oxo-5beta-cholan-24-oic acid (59%) and 3alpha-hydroxy-7,12-dioxo-5beta-cholan-24-oic acid (51%) are obtained stopping the
Minimally invasive makeover: platinum foil technique.
Steve Ballis et al.
Dentistry today, 29(2), 146-146 (2010-03-04)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF83172269-1EA04061825382210