Fortfahren mit
GF71817543
Silikon
sheet, 10x10mm, thickness 0.6mm, single crystal, -100, 100%
Synonym(e):
Silizium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
28.09
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141911
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
100%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 718-175-43
size × thickness
10x10 mm × 0.6 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF91141792GF41762493GF85621923
Silikon sheet, 10x10mm, thickness 0.6mm, single crystal, -100, 100%
GF71817543
Silikon
Silizium sheet, 10x10mm, thickness 0.5mm, single crystal, -100, 100%
GF91141792
Silizium
Silikon sheet, 25x25mm, thickness 1.0mm, single crystal, -100, 100%
GF41762493
Silikon
Silizium sheet, 40x40mm, thickness 3.0mm, single crystal, p-type, 100%
GF85621923
Silizium
form
foil
form
sheet
form
foil
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 718-175-43
manufacturer/tradename
Goodfellow 911-417-92
manufacturer/tradename
Goodfellow 417-624-93
manufacturer/tradename
Goodfellow 856-219-23
assay
100%
assay
100%
assay
100%
assay
100%
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silikon
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)