Fortfahren mit
GF51623973
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 600 × 600 mm, white
Synonym(e):
AB303400
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 537,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
€ 537,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 516-239-73
size
600 × 600 mm
thickness
6 mm
color
white
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF80566500GF70812996GF66863357
manufacturer/tradename
Goodfellow 516-239-73
manufacturer/tradename
Goodfellow 805-665-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 708-129-96
manufacturer/tradename
Goodfellow 668-633-57
thickness
6 mm
thickness
6 mm
thickness
6 mm
thickness
3 mm
form
sheet
form
sheet
form
sheet
form
sheet
color
white
color
white
color
white
color
white
size
600 × 600 mm
size
150 × 150 mm
size
300 × 300 mm
size
600 × 600 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF51623973-2EA04061825076324
GF51623973-1EA04061825076317