Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 283,00 |
Über diesen Artikel
€ 283,00
assay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 106-912-98
resistivity
20.65 μΩ-cm
L × thickness
0.5 m × 0.15 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Goodfellow 106-912-98 | manufacturer/tradename Goodfellow 360-641-55 | manufacturer/tradename Goodfellow 230-311-66 | manufacturer/tradename Goodfellow 651-759-69 |
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| assay 99.95% | assay 99.95% | assay 99.95% | assay 99.95% |
| bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) | bp 1740 °C (lit.) |
| resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm | resistivity 20.65 μΩ-cm |
| mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) | mp 327.4 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
target_organs
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7439-92-1
7439-92-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| GF10691298-1EA | 04061825352336 |