Fortfahren mit
D42003
2,5-Dibromnitrobenzol
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,90
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br2C6H3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-404-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
€ 34,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
99%
form
solid
mp
82-84 °C (lit.)
density
2.374 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
InChI key
WRGKKASJBOREMB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Haluk Dinçalp et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 202, 196-206 (2018-05-23)
Five isoindigo-based donor-acceptor-donor (D-A-D) type small molecules have been synthesized in order to investigate their intramolecular charge transfer characteristics. UV-vis absorption of these dyes exhibits a wide absorption band ranging from 300 to 650 nm with two distinct bands, giving the
Derek E Williams et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(24), 7611-7622 (2018-05-29)
Stimuli-responsive materials are vital for addressing emerging demands in the advanced technology sector as well as current industrial challenges. Here, we report for the first time that coordinative integration of photoresponsive building blocks possessing photochromic spiropyran and diarylethene moieties within
Ekaterina A Dolgopolova et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(13), 5350-5358 (2019-03-07)
Electronic structure modulation of metal-organic frameworks (MOFs) through the connection of linker "wires" as a function of an external stimulus is reported for the first time. The established correlation between MOF electronic properties and photoisomerization kinetics as well as changes
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D42003-100G04061832108841
D42003-25G04061833564165