Fortfahren mit
C5505
Ethyl-2-oxo-3-Piperidincarboxylat
99%
Synonym(e):
2-Piperidon-3-carbonsäure-ethylester, 3-Ethoxycarbonyl-2-piperidon, Ethyl-2-piperidon-3-carboxylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.19
EC Number:
223-086-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
6212
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
assay
99%
form
crystals
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C1CCCNC1=O
InChI
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-9-7(6)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
DUMNOWYWTAYLJN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)