Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.280,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41103706
Feature:
capacity 8 L
Material:
stainless steel plate
€ 1.280,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
stainless steel plate
feature
capacity 8 L
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific B2000-8-E
parameter
+5 °C temp. range (+100 °C)
W × D × H
17.5 in. × 10.5 in. × 12.4 in., exterior
chamber W × D × H
12.8 in. × 10.4 in. × 5.9 in., Note: Due to rounded bottom corners the dimensions at the bottom of the bath will be smaller
General description
- MyBath water bath features easy to use controls that allow the user to digitally select and monitor temperature
- The temperature is shown on a large, 3-digit display; Accuracy: +/- 0.5°C. Increments: 0.1°C. Uniformity: +/- 0.2°C
- Test tube rack inserts are sold separately
- Hinged lid provides a secure, covered environment and can be flipped open (to the rear) or completely and instantly removed
- Drain allows for hassle-free water changes
- Quik-CAL user calibration function
- Seamless, stainless steel chamber; the chambers resist rust and have no corners to collect dirt or contamination
Legal Information
MyBath is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| BMSB20008E-1EA | 04061832872414 |