Fortfahren mit
934860
Probe kit
greener alternative
Four-node
Synonym(e):
4-node probe kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41111761
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
probe size
3
description
Max current: 1A
Coating: Au
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
diam.
2.5 mm
greener alternative category
General description
Our 4-line probe kit is the ideal tool for measuring electrical resistivity of thin sheets. The kit includes 3 probes with different spacing (14mm, 34mm, 54mm) for the measurement of a wide range of resistance values. All probes are coated with gold and have a line width of 1mm, line length of 5mm, maximum current of 0.5 A. Its main applications include electrical characterization of fibers, wires, tubes, etc.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Application
The kit is useful in applications where electrical characterization is needed for fibers, wires, tubes, etc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
934860-1EA04065270880406