Fortfahren mit
86384
TentaGel S PHB-Cys(t-Bu)Fmoc
extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading
Synonym(e):
Nα-Fmoc-S-tert.-butyl-L-cystein-4-[poly-(ethylenoxy)]-benzylester polymer gebunden
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 492,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
€ 492,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
TentaGel
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.22 mmol/g protected amino acid loading
particle size
~90 μm
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
86391
form
solid
form
solid
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
TentaGel
product line
TentaGel
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
145688-25G04061838736307
86384-5G04061833349052