Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 2.5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 191,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
TentaGel™
Quality Level
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.40 mmol/g loading
particle size
~110 μm
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| product line TentaGel™ | product line TentaGel™ | product line TentaGel™ | product line TentaGel™ |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 86334-2.5G | 04061833348987 |