Fortfahren mit
80929
H-Ala-2-ClTrt-Harz
extent of labeling: ~0.8 mmol/g loading
Synonym(e):
L-Alanin-2-chlortritylester polymer gebunden
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
€ 110,25
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352116
€ 110,25
Listenpreis€ 147,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
crystals
Quality Level
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
~0.8 mmol/g loading
particle size
80-160 μm
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
829389268190254
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
extent of labeling
~0.8 mmol/g loading
extent of labeling
~1.1 mmol/g loading
extent of labeling
~1.1 mmol/g loading
extent of labeling
~0.7 mmol/g loading
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under H-Ala-2-ClTrt-Harz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
80929-1G-F04061826655603