Fortfahren mit
773573
5-Bromo-2,2′:5′,2′′-terthiophene
97%
Synonym(e):
2-Bromo-5,2′:5′,2′′-terthiophene, 5-Bromo-α-terthienyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7BrS3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
135-138 °C
SMILES string
Brc1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H7BrS3/c13-12-6-5-11(16-12)10-4-3-9(15-10)8-2-1-7-14-8/h1-7H
InChI key
HNMURGGRBMOMLO-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
773573-250MG04061832245577