763578
Synonym(e):
NDDP
Eigenschaften
98% (HPLC)
solid
272-276 °C
312 nm in dichloromethane, 341 nm in dichloromethane
c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc4cc(ccc4c3)N(c5ccccc5)c6ccccc6
1S/C34H26N2/c1-5-13-29(14-6-1)35(30-15-7-2-8-16-30)33-23-21-28-26-34(24-22-27(28)25-33)36(31-17-9-3-10-18-31)32-19-11-4-12-20-32/h1-26H
LEXCBRKPOZULQO-UHFFFAOYSA-N
Beschreibung
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Die passende Version wird nicht angezeigt?