Fortfahren mit
75732
3,5-Dimethoxy-α,α-dimethylbenzyl-carbazat
≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.28
EC Number:
254-477-7
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2465007
MDL number:
assay
≥99.0%
mp
105-110 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(OC)cc(c1)C(C)(C)OC(=O)NN
InChI
1S/C12H18N2O4/c1-12(2,18-11(15)14-13)8-5-9(16-3)7-10(6-8)17-4/h5-7H,13H2,1-4H3,(H,14,15)
InChI key
RDYVDEBOFNOSEU-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Ddz protection, the azide, a N-protecting group labile toward weak acids and irradiation[1]
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[The , -dimethyl-3,5-dimethoxybenzyloxycarbonyl (Ddz) residue, an N-protecting group labile toward weak acids and irradiation].
C Birr et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 763, 162-172 (1972-09-01)