Fortfahren mit
732222
4-Bromthiophen-3-Carboxamid
97%
Synonym(e):
4-Bromthiophen-3-carbonsäureamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4BrNOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
150-155 °C
SMILES string
NC(=O)c1cscc1Br
InChI
1S/C5H4BrNOS/c6-4-2-9-1-3(4)5(7)8/h1-2H,(H2,7,8)
InChI key
BMZBDWPOBVGKSU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)