Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3ClFN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.54
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1422747
Assay:
≥95.0%
Form:
liquid
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
liquid
storage condition
under inert gas (Argon)
density
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClFN/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H
InChI key
BEQUUSCRAKEKQM-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
kann sich beim Lagern gelb verfärben
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
82.4 °F - closed cup
flash_point_c
28 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 92478-25MG | 04061835505791 |
| 48280-25G-F | 04061835555222 |
| 48280-5G-F | 04061835555239 |
| 71585-5G-F | 04061837605789 |
| 71585-25G-F | 04061837605772 |