Fortfahren mit
680508
N-(4-Bromphenyl)methansulfonamid
97%
Synonym(e):
4-(Methylsulfonylamido)-brombenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H4NHSO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.11
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
mp
137-141 °C
SMILES string
CS(=O)(=O)Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrNO2S/c1-12(10,11)9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
InChI key
KKOIRAFXKFYZHQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
680508-1G04061825898193