Fortfahren mit
656992
Kalium-2,4-Difluorphenyltrifluorborat
95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3BF5K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.99
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[K+].Fc1ccc(c(F)c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H3BF5.K/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12;/h1-3H;/q-1;+1
InChI key
HZKKNPYRMYVEOW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
Verwandter Inhalt
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
656992-5G04061833548899