Fortfahren mit
633682
5-Phenylisoxazol-4-Carboxylsäure
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H7NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
151-155 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, phenyl
SMILES string
OC(=O)c1cnoc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO3/c12-10(13)8-6-11-14-9(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,12,13)
InChI key
VUVDFZMYJYNLCH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)